Få mere at vide
Cumene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 98-82-8 |
| Smeltepunkt | -96°C |
| Tæthed | 0.86 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 153°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | C6H5CH(CH3)2 |
| MDL nummer | MFCD00008881 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Cumene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, Cumene |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.19 |
| Grad | Research |