Få mere at vide
Kumen, 99%
Artikelnummer. 11443834
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443834 2500 mL 2500ml
11394539 250 mL 250ml
11433834 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443834 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11864.0F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120,195 g/mol
Cumene bruges til fremstilling af phenol og acetone. Det bruges som fortynder til maling, lakker og emaljer og som en del af højoktanbrændstoffer. Det bruges til fremstilling af phenol, acetone, acetophenon og methylstyren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cumene bruges til fremstilling af phenol og acetone. Det bruges som fortynder til maling, lakker og emaljer og som en del af højoktanbrændstoffer. Det bruges til fremstilling af phenol, acetone, acetophenon og methylstyren.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, acetone, benzen, tetrachlorid. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Undgå længere tids opbevaring med udsættelse for luft. Uforeneligt med syrer, oxiderende materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-82-8
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.195
MDL nummer MFCD00008881
InChI nøgle RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC navn kumen
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cumene
Smeltepunkt -96 °C
Tæthed 0.864
Kogepunkt 152 °C til 154 °C
Flammepunkt 46 °C (114 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.491
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1918
Beilstein 1236613
Merck Index 14,2617
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, ether, acetone, benzen, carbontetrachlorid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 120.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske