Få mere at vide
Kumen, 99%
Artikelnummer. 11394539
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394539 250 mL 250ml
11433834 500 mL 500ml
11443834 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11864.AK
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120,195 g/mol
Cumene bruges til fremstilling af phenol og acetone. Det bruges som fortynder til maling, lakker og emaljer og som en del af højoktanbrændstoffer. Det bruges til fremstilling af phenol, acetone, acetophenon og methylstyren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cumene bruges til fremstilling af phenol og acetone. Det bruges som fortynder til maling, lakker og emaljer og som en del af højoktanbrændstoffer. Det bruges til fremstilling af phenol, acetone, acetophenon og methylstyren.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, acetone, benzen, tetrachlorid. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Undgå længere tids opbevaring med udsættelse for luft. Uforeneligt med syrer, oxiderende materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-82-8
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.195
MDL nummer MFCD00008881
InChI nøgle RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC navn kumen
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cumene
Smeltepunkt -96 °C
Tæthed 0.864
Kogepunkt 152 °C til 154 °C
Flammepunkt 46 °C (114 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.491
Mængde 250 mL
FN nummer UN1918
Beilstein 1236613
Merck Index 14,2617
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, ether, acetone, benzen, carbontetrachlorid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 120.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cumene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropylbenzene