Få mere at vide
Kummen, 99%, ren
Artikelnummer. 10417380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10417380 1 L Glasflaske 1 L
10114300 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10417380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181010010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-82-8
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.19
MDL nummer MFCD00008881
InChI nøgle RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC navn Kumen
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cumene
Navn note 99%
Smeltepunkt -96,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8620g/mL
Kogepunkt 152,0 °C til 154,0 °C
Flammepunkt 31 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(CH3)2
Brydningsindeks 1,4905 til 1,4925
Mængde 1 L
Beilstein 05, 393
Merck Index 15, 2607
Specifik vægtfylde 0.862
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,05 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og mange andre organiske opløsningsmidler, carbontetrachlorid, ether, benzen, acetone
Viskositet 0,79 mPa (20 °C)
Formel vægt 120.19
Procent renhed 99%
Grad Pure
Fysisk form Væske