Få mere at vide
Cumene, 99%, pure
Artikelnummer. 10114300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10114300
Brand: Thermo Scientific Acros 181010025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-82-8
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.19
MDL nummer MFCD00008881
InChI nøgle RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC navn kumen
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cumene
Navn note 99%
Smeltepunkt -96.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8620g/mL
Kogepunkt 152.0°C to 154.0°C
Flammepunkt 31°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.4905 to 1.4925
Mængde 2.5 L
Beilstein 05, 393
Merck Index 15, 2607
Specifik vægtfylde 0.862
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone
Viskositet 0.79 mPa.s (20°C)
Formel vægt 120.19
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske