Få mere at vide
Kummen, 99,9%, ekstra ren
Artikelnummer. 13468518 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13468518 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10748611 5 mL Glasflaske 5ml
10653132 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13468518 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329730025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-82-8
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.19
MDL nummer MFCD00008881
InChI nøgle RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC navn Kumen
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cumene
Navn note 99.9%
Smeltepunkt -96,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8620g/mL
Kogepunkt 152,0 °C til 154,0 °C
Flammepunkt 31 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,85% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(CH3)2
Brydningsindeks 1,4905 til 1,4925
Mængde 2.5 L
FN nummer 1918
Beilstein 05,393
Merck Index 15,2607
Specifik vægtfylde 0.862
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,05 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og mange andre organiske opløsningsmidler, carbontetrachlorid, ether, benzen, acetone
Viskositet 0,79 mPa (20 °C)
Formel vægt 120.19
Procent renhed 99.9%
Grad Extra Pure
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cumene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.