Beskrivelse
ExpiCHO Expression Medium er specifikt designet til højdensitetsvækst og transfektion af suspensionstilpassede kinesiske hamster-ovarieceller (CHO) celler. Dette medium er GMP-fremstillet, kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit og fri for animalsk oprindelse –. Det er en kernekomponent i ExpiCHO Expression System Kit (Kat. Nr. A29133) til skalerbar transient proteinproduktion. For at opnå de højeste niveauer af transient proteinekspression matches mediet med et kulturfoder, ExpiCHO Feed, som også er inkluderet i systemkittet og transfektionskitsene.
Med ExpiCHO Expression Medium kan du:
- Dyrk suspensionskulturer CHO til tætheder på over 2 x 107 celler pr. ml med >95% cellelevedygtighed
- Opnår høje transfektionseffektivitet på >90 %, når de kobles med ExpiFectamine CHO transfektionsreagensen
- Transfektér suspensionsceller CHO midlertidigt med en densitet på 6 x 106 celler pr. ml
- Opnå udbytter på op til 3 g pr. l rekombinant protein fra transient transfekterede kulturer med høj densitet ved hjælp af vedvarende ekspression på højt niveau
- Dyrk og transfektér CHO celler ved volumener fra <1 ml op til 5 L i kulturformater fra multiwell-plader op til 5 L shake flask
ExpiCHO Expression Medium er klar til brug. Det er formuleret med GlutaMAX-I reagens og kræver ikke supplement. Det indeholder ikke phenolrød. Den kemisk definerede, dyreoprindelsesfri formulering resulterer i høj reproducerbarhed og lot-til-lot pålidelighed. ExpiCHO Expression Medium anbefales ikke til adherente cellekulturer.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM Adapted |
| Celletype | Kinesisk hamsters ægstokceller (CHO) |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri |
| Koncentration | 1X |
| Form | Væske |
| Produkttype | CHO-ekspressionsmedie |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | GlutaMAX |
| Vis mere |