Få mere at vide
Gibco™ ExpiCHO™-ekspressionsmedie
Artikelnummer. 15421783 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1000 ml
10 l
20 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
6 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421783 1000 ml -
15492163 6 x 1 l 6 L
15471044 20 l 20 L
15461044 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15421783 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2910001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4660.00 DKK
    3960.65 DKK / 1000ml
    Spare 699.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ExpiCHO-ekspressionsmedie
ExpiCHO Expression Medium is specifically designed for high-density growth and transfection of suspension-adapted Chinese hamster ovary (CHO) cells. This medium is GMP-manufactured, chemically-defined, serum-free, protein-free, and animal origin–free. It is a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133) for scalable transient protein production. To achieve the highest levels of transient protein expression, the medium is matched to a culture feed, ExpiCHO Feed, also included in the system kit and transfection kits.
ExpiCHO-ekspressionsmedie er specielt designet til vækst og transfektion med høj tæthed af suspensionsadapterede ovarieceller fra kinesisk hamster (CHO). Dette medium er GMP-fremstillet, kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit og fri for animalsk –oprindelse. Det er en kernekomponent i ExpiCHO-ekspressionssystem-sæt (kat. nr. A29133) til skalerbar transient proteinproduktion. For at opnå de højeste niveauer af forbigående proteinekspression matches mediet til et kulturfoder, ExpiCHO-foder, som også er inkluderet i systemkittet og transfektionssættene.
Med ExpiCHO-ekspressionsmediet kan du:
  • Dyrk CHO-kulturer i suspension til tætheder på over 2 x 10 7 celler pr. ml, med > 95 % cellelevedygtighed
  • Opnå høj transfektionseffektivitet af > 90 %, når det kombineres med ExpiFectamine CHO-transfektionsreagens
  • Transient transfektion af suspenderede CHO-celler ved en tæthed på 6 x 10 6 celler pr. ml
  • Opnå udbytter på op til 3 g pr. l rekombinant protein fra transient transfekterede kulturer med høj densitet ved hjælp af vedvarende ekspression på højt niveau
  • Dyrk og transfekter CHO-celler ved volumener af < 1 ml op til 5 l i kulturformater fra multibrøndsplader op til 5 l rystekolber
ExpiCHO-ekspressionsmedie er klar til brug. Den er formuleret med GlutaMAX-I-reagens og kræver ikke supplement. Den indeholder ikke fenolrød. Den kemisk definerede formulering uden animalsk oprindelse resulterer i høj reproducerbarhed og pålidelighed fra parti til parti. ExpiCHO-ekspressionsmedie anbefales ikke til adhærente cellekulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM Adapted
Celletype Kinesisk hamsters ægstokceller (CHO)
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Koncentration 1X
Form Væske
Produkttype CHO-ekspressionsmedie
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Produktlinje ExpiCHO
Mængde 1000 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Flaske
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: i mørke ved 2-8°C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Kultur Type Suspensionscellekultur
Udtrykssystem ExpiCHO-S™