Få mere at vide
CUDC-101, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483718
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483718 10 mg
16466457 5 mg
16440107 50 mg
16414796 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483718 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10223
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.
CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CUDC-101
CAS 1012054-59-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H26N4O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (57.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL C#CC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OCCCCCCC(NO)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 434.49
Formel vægt 434.49
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease