Få mere at vide
Cucurbitacin B, MedChemExpress
Beskrivelse
Cucurbitacin B belongs to a class of highly oxidized tetracyclic triterpenoids
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cucurbitacin B |
| CAS | 6199-67-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H46O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (178.99 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O[C@H](C1)[C@@]([C@@](C)(O)C(/C=C/C(OC(C)=O)(C)C)=O)([H])[C@](C2)(C)[C@]1(C)[C@]3([H])CC=C4C(C)(C)C([C@@H](O)C[C@@]4([H])[C@]3(C)C2=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 558.7 |
| Formel vægt | 558.7 |
| Vis mere |