Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Balance, MCE brugergrænseflade Artikelnummer.: 16263252
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Balance, MCE brugergrænseflade
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7161208 Shop alle Sartorius produkter
120 g, Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software, Trækskærm U: Manuelt glas, 1 enhed
Volumen:
120 g
220 g
60 g, 120 g, 220 g
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
Model-:
Trækskærm U: Manuelt glas
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 16263252
Brand: Sartorius MCE125SUS00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cubis™ II Semi-Micro Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 120 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.01 mg
Inkluderer Vægt, tilbehør, strømforsyning, manual, fabrikstestrapport; QP99 software
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- Trækskærm U: Manuelt glas
Gentagelighed ±0,01 mg
Stabiliseringstid 2 sek.
Type Semi Micro-vægt
garanti 10 år
Længde (metrisk) 404/315 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 373/61 mm veje/el-modul
Vægt (metrisk) 10.2, 11.7 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100/240 V ±10%
Frekvens 50/60 Hz
Lovligt for handel Klasse I
Vis mere Vis mindre
  • Sartorius - Cubis analytical balances
    Offers the optimal basis for users who need to weigh with the highest accuracy, but have lower needs in terms of complexity of a weighing process and in data management.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Cubis analytical balances
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Balance, MCE brugergrænseflade >