Få mere at vide
Sartorius™ Cubis™ II Ultra-Micro Balance
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16233192 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
2.1 g
Artikelnummer. Volumen
16233192 2.1 g
1 options
Artikelnummer. 16233192 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. MCA2.7S2CEUM QP99
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Brugt til at bestemme den nøjagtige vægt af meget små prøvemængder, giver denne vægt en læsbarhed på 0,0001 mg og en maksimal kapacitet på 2,1 g.
Vejning i et reguleret miljø kan være komplekst med strenge overholdelsesdirektiver og kontroller, der kræves for at levere den nøjagtighed og pålidelighed af resultater, som kræves af den farmaceutiske industri. En af de teknologier, der hjælper forskere med at opnå dette niveau af nøjagtighed, er Sartorius™ Cubis™ II-serien af vægte.
  • Alle vejemoduler af Cubis™ II-vægten er designet til intuitiv betjening, yderligere hjulpet af intelligente diagnosesystemer
  • Designelementer garanterer en højere grad af repeterbarhed for forskellige arbejdsgange og sænker samtidig sandsynligheden for menneskelige fejl under målinger
  • Moderne brugergrænseflader og nem procesintegration
  • Farmaceutisk og GxP-overholdelse
  • Datahåndtering, integritet og tilslutning
  • Ergonomisk prøvehåndtering
  • Ubegrænset kommunikation med det højeste niveau af nøjagtighed og præcision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Typegodkendelsescertifikat for Kina, CE
Volumen 2.1 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.0001 mg
Stabiliseringstid 7 s
Type Mikrobalance
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 61 mm
Lovligt for handel Nej