Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Præcisionsbalance med høj kapacitet, MCA-brugergrænseflade Artikelnummer.: 16243222
Sartorius Cubis™ II Præcisionsbalance med høj kapacitet, MCA-brugergrænseflade
Artikelnummer. 16243222 Shop alle Sartorius produkter
36.2 kg, Balance Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software, 0.1 g
Volumen:
20.2 kg
36.2 kg
50.2 kg
70.2 kg
Inkluderer:
Balance Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software
Vægttilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægttilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software
Læsbarhed:
0.1 g
1 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16243222
Brand: Sartorius MCA36201S2S000 QP99
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Med fuldstændig konfigurerbar hardware, software og tilslutningsmuligheder, Cubis™ II tilbyder en højtydende balance, der vil tilpasse sig dine unikke krav og overholdelseskrav.
  • Monolithical weighing system
  • Integrated climate sensors
  • Individual sample holders
  • Error-free operation
  • Individual QApp workflows
  • Motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity
  • 21 CFR Part 11 compliance
  • Integrated audit-trail
  • State-of-the-art user management
  • Oustanding service support
  • Integrated status center
  • Integrated service functions
  • Preventive maintenance on accredited standards
  • For all models up to a maximum capacity of 8.2 kg
  • Large 7-inch color touch TFT display in 16:9 format with new user interface
  • Software Factory installed basic set of essential weighing applications (license free) and packages with special weighing applications and function extensions (license required)
  • Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor
    (draft shield M) or gesture sensor (optional), learning capability
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Tilslutningstype 2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port
Volumen 36.2 kg
Display Type Color TFT Touchscreen
Læsbarhed 0.1 g
Inkluderer Balance Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software
Nivellering Automation motorized
Materiale Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim
Måletid 2 sec.
Model- No draft shield
Stabiliseringstid 1.5 sec.
Temperaturområde (metrisk) 0°C to +40°C
Type High Capacity Precision Balance
garanti 10 years
Længde (metrisk) 444 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Højde (engelsk) kammer 126/159 mm
Vægt (metrisk) 15.8/17.1 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100/240 V
Strømstyrke 1.0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5%)
Lovligt for handel Class III
Vis mere Vis mindre
  • Sartorius - Cubis analytical balances
    Offers the optimal basis for users who need to weigh with the highest accuracy, but have lower needs in terms of complexity of a weighing process and in data management.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Cubis analytical balances
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Sartorius Cubis™ II Præcisionsbalance med høj kapacitet, MCA-brugergrænseflade >