Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Præcisionsbalance med høj kapacitet, MCA-brugergrænseflade
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
20.2 kg
36.2 kg
50.2 kg
70.2 kg
Inkluderer:
Balance Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software
Vægttilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægttilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software
Læsbarhed:
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Monolitisk vejesystem
- Integrerede klimasensorer
- Individuelle prøveholdere
- Fejlfri drift
- Individuelle QApp-arbejdsgange
- Motoriseret automatisk nivellering
- Fuld end-to-end dataintegritet
- 21 CFR Part 11 overholdelse
- Integreret revisionsspor
- State-of-the-art brugerstyring
- Enestående service support
- Integreret statuscenter
- Integrerede servicefunktioner
- Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
- Til alle modeller op til en maksimal kapacitet på 8,2 kg
- Stor 7-tommer farve touch TFT-skærm i 16:9 format med ny brugergrænseflade
- Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer (licensfri) og pakker med specielle vejeapplikationer og funktionsudvidelser (licens påkrævet)
- Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor
(trækskærm M) eller gestussensor (valgfrit), indlæringsevne
garanti
10 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
Tilslutningstype | 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port |
Volumen | 36.2 kg |
Display Type | Farve TFT touchskærm |
Læsbarhed | 0.1 g |
Inkluderer | Vægttilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport |
Nivellering | Automatisering motoriseret |
Materiale | Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim |
Måletid | 2 sek. |
Model- | Intet trækskjold |
Vis mere |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Equipment End of Year Sale
Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.Promo Code: 24121Expires: 2025-12-20
New Offer Save Up to 50%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Cubis™ II Præcisionsbalance med høj kapacitet, MCA-brugergrænseflade >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion