Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Præcision (2-plads) balance, MCE brugergrænseflade Artikelnummer.: 16477445
Sartorius Cubis™ II Præcision (2-plads) balance, MCE brugergrænseflade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7161206 Shop alle Sartorius produkter
1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg, Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Volumen:
1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg
2.2 kg
4.2 kg
4.2 kg, 32.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Inkluderer:
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 software
Artikelnummer. 16477445
Brand: Sartorius MCE6202P2S000
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cubis™ II Precision (2-Place) Balance har fuldt tilpasselig hardware, software og tilslutningsmuligheder
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Fremragende service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • TFT-touchskærmsbetjening med læsbart display og brugervenlig interface
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor (trækskærm M), eller gestussensor (valgfrit) indlæringsevne
garanti
10 års garanti
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 2 USB A-porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Volumen 1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg
Display Type TFT touchskærm
Læsbarhed 0.01 g, 0.02 g, 0.05 g
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Model- Intet trækskjold
Gentagelighed ±4 mg
Stabiliseringstid 1 sek
Type Precision-vægt
garanti 10 år
Længde (metrisk) 425 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 95 mm
Vægt (metrisk) 5.4 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lovligt for handel Klasse II
Produkttitel
Sartorius Cubis™ II Præcision (2-plads) balance, MCE brugergrænseflade >