Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Analytisk balance, MCA-brugergrænseflade
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120 g
220 g
320 g
520 g
Inkluderer:
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield I - Motorized with Ionizer
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
Balance, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield I - Motoriseret med Ionizer
Balance, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield U - Manuelt glas
Balance, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold I - Motoriseret med Ionisator
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield U - Manuelt glas
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold A - Motoriseret
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Monolitisk vejesystem
- Integrerede klimasensorer
- Individuelle prøveholdere
- Fejlfri drift
- Individuelle QApp-arbejdsgange
- Motoriseret automatisk nivellering
- Fuld end-to-end dataintegritet
- 21 CFR Part 11 overholdelse
- Integreret revisionsspor
- State-of-the-art brugerstyring
- Enestående service support
- Integreret statuscenter
- Integrerede servicefunktioner
- Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
- Til alle modeller op til en maksimal kapacitet på 8,2 kg
- Stor 7-tommer farve touch TFT-skærm i 16:9 format med ny brugergrænseflade
- Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer (licensfri) og pakker med specielle vejeapplikationer og funktionsudvidelser (licens påkrævet)
- Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor
(trækskærm M) eller gestussensor (valgfrit), indlæringsevne
garanti
10 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
Tilslutningstype | 2 USB A porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port |
Oversigt | Trækskærm U - Manuelt glas |
Volumen | 220 g |
Display Type | Farve TFT touchskærm |
Læsbarhed | 0.1 mg |
Inkluderer | Balance, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield U - Manuelt glas |
Sprog | Engelsk, tysk, Frankrig, italiensk, spansk, portugisisk, russisk, kinesisk, japansk, koreansk |
Nivellering | Automatisering motoriseret |
Materiale | Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim |
Vis mere |
Videoer
-
Sartorius Cubis analytical balances
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Cubis™ II Analytisk balance, MCA-brugergrænseflade >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion