Få mere at vide
Sartorius Cubis™ II Analytisk balance, MCA-brugergrænseflade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16444065 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120 g
220 g
320 g
520 g
Inkluderer:
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield I - Motorized with Ionizer
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
Balance, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield I - Motoriseret med Ionizer
Balance, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield U - Manuelt glas
Balance, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Trækskjold I - Motoriseret med Ionisator
Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield U - Manuelt glas
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 16444065
Brand: Sartorius MCA224S2S00U
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med fuldstændig konfigurerbar hardware, software og tilslutningsmuligheder, Cubis™ II tilbyder en højtydende balance, der vil tilpasse sig dine unikke krav og overholdelseskrav.
  • Monolitisk vejesystem
  • Integrerede klimasensorer
  • Individuelle prøveholdere
  • Fejlfri drift
  • Individuelle QApp-arbejdsgange
  • Motoriseret automatisk nivellering
  • Fuld end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 overholdelse
  • Integreret revisionsspor
  • State-of-the-art brugerstyring
  • Enestående service support
  • Integreret statuscenter
  • Integrerede servicefunktioner
  • Forebyggende vedligeholdelse på akkrediterede standarder
  • Til alle modeller op til en maksimal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tommer farve touch TFT-skærm i 16:9 format med ny brugergrænseflade
  • Software Factory installerede grundlæggende sæt vigtige vejeapplikationer (licensfri) og pakker med specielle vejeapplikationer og funktionsudvidelser (licens påkrævet)
  • Betjening Aktiveret med berøringstast, berøringsfri ved hjælp af IR-sensor
    (trækskærm M) eller gestussensor (valgfrit), indlæringsevne
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Tilslutningstype 2 USB A porte, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9 pin RS 232-forbindelse, 1 ethernet-port
Oversigt Trækskærm U - Manuelt glas
Volumen 220 g
Display Type Farve TFT touchskærm
Læsbarhed 0.1 mg
Inkluderer Vægt, Tilbehør, Strømforsyning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield U - Manuelt glas
Sprog Engelsk, tysk, Frankrig, italiensk, spansk, portugisisk, russisk, kinesisk, japansk, koreansk
Nivellering Automatisering motoriseret
Materiale Trykstøbt aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas og rustfrit stål, aluminium trim
Måletid 3 sek.
Model- MCA224S2S00U/Manual, glas
Stabiliseringstid 1 sek.
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til +40 °C
Type Analytical-vægt
garanti 10 år
Længde (metrisk) 425 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 373 mm
Vægt (metrisk) 8.2, 10.0 kg
Elektriske krav 120/240 V
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lovligt for handel Klasse I