Få mere at vide
Gibco™ CTS™ Virale produktionsceller
Artikelnummer. 17118715 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
17118715 1 ml
1 options
Artikelnummer. 17118715 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3152801
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CTS™ Virale produktionsceller er en cGMP-baseret HEK293-afledt suspensionscellelinje
  • Kernekomponent i CTS™ LV-MAX™ Lentiviralt produktionssystem til at producere maksimale lentivirale titere
  • Celler tillader serumfri suspensionskultur med høj densitet med minimal celleklumpning CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium
  • Specifikt valideret til lentiviral vektorproduktion med henblik på celle- og genterapiapplikationer, men kan være egnet til produktion af andre virale vektorer, hvor fraværet af SV40 stort T-antigen i HEK293-celler er ønsket
  • cGMP-bankede celler har gennemgået en dokumenteret valideringsproces for at sikre, at de kan transficeres med flere plasmider, og at levedygtige virale partikler kan produceres
  • Fuldt dokumenteret cGMP-banket cellelinje (HEK293F-afledt) med detaljeret cellelinjehistorie
  • Omfattende kvalitetstest baseret på den amerikanske FDA og European Medicines Agency (EMA) retningslinjer for terapeutisk brug
  • Fleksible licensmuligheder uden royalties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogen. Skibe i tør damp flydende nitrogen dewar.
Kultur Type Suspensionscellekultur
Produkttype Virale produktionsceller
Mængde 1 ml
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.