Få mere at vide
Gibco™ CTS™ TrypLE™ Vælg Enzym
Artikelnummer. 12093745 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12093745 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 12093745 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1285901
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
TrypLE™ Vælge CTS™ , et ikke-animalsk alternativ til trypsin fra svin, er et rekombinant enzym afledt af mikrobiel fermentering.
TrypLE™ Select CTS™, a non-animal alternative for porcine Trypsin, is a recombinant enzyme derived from microbial fermentation. The Gibco™ CTS™ product line enables you to reduce your burden in qualifying reagents during your transition from research applications to clinical applications.
TrypLE™ Vælge CTS™ , et ikke-animalsk alternativ til trypsin fra svin, er et rekombinant enzym afledt af mikrobiel fermentering. De GIBCO™ CTS™ produktlinje giver dig mulighed for at reducere din byrde i kvalificerende reagenser under din overgang fra forskningsapplikationer til kliniske applikationer.
• GIBCO™ TrypLE™ Vælge™ CTS™ sætter dig i stand til at reducere din byrde i kvalificerende reagenser under din overgang fra forskning til kliniske applikationer.
• Ikke-animalsk eller menneskelig oprindelse
• Reduceret risiko for viral eller prionkontaminering
• Fjernelseskinetik og genopretningslevedygtighed sammenlignelig med trypsin hos svin
• Demonstration af aktivitet på flere cellelinjer, inklusive stærkt fæstnede linjer
• Stabil ved stuetemperatur (15° til 30 C) °i op til 24 måneder.
• Fremstillet ved hjælp af dedikeret, autoklaveret eller engangsudstyr.
TrypLE™ Vælge CTS™ , et ikke-animalsk alternativ til trypsin fra svin, er et rekombinant enzym afledt af mikrobiel fermentering. Dette materiale bruges til adskillelse af vedhæftningsafhængige cellelinjer fra plastik. TrypLE Select har demonstreret evnen til at dissociere celler dyrket både i serumfrie og serumsupplementerede systemer. Produktet leveres som en 1X stamopløsning, formuleret i DPBS med 1 mM EDTA. Koncentrationen af rProtease er ejet af
Invitrogen Corp.
GIBCO™ CTS™ produkter er af høj kvalitet og leveres med harmoniseret dokumentation såsom analysecertifikater, oprindelsescertifikater og adgang til autorisationsbreve for vores Drug Master Files, alt efter hvad der er relevant. De GIBCO™ CTS™ produktlinje giver dig mulighed for at reducere din byrde i kvalificerende reagenser under din overgang fra forskningsapplikationer til kliniske applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1X
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Format Flaske(r)
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.