Beskrivelse
CTS™ (Cell Therapy Systems) Synth-a-Freeze™ medium is a chemically defined, protein-free liquid cryopreservation medium intended for freezing and storing a variety of mammalian cell types including stem cells. Synth-a-Freeze™ CTS™ media is optimally formulated without antibiotics, antimycotics, hormones, growth factors, serum, or protein and buffered with HEPES and sodium bicarbonate.
- Use for cryopreserving a variety of primary and stem cells
- Save time and effort with 4 degree stable storage of thawed media and compatibility with a variety freezing protocols
- Be ready for clinical research with this cGmP manufactured, chemically defined, protein-free formula
CTS™ (Cell Therapy Systems ) Synth-a-Freeze™ medium er et kemisk defineret, proteinfrit flydende kryokonserveringsmedium beregnet til frysning og opbevaring af en række pattedyrcelletyper, herunder stamceller. Synth-a-Freeze™ CTS™ medier er optimalt formuleret uden antibiotika, antimykotika, hormoner, vækstfaktorer, serum eller protein og bufret med HEPES og natriumbicarbonat.
• Bruges til kryokonservering af en række primære celler og stamceller
• Spar tid og kræfter med 4 graders stabil opbevaring af optøede medier og kompatibilitet med en række fryseprotokoller
• Vær klar til klinisk forskning med denne cGmP-fremstillede,
kemisk definerede, proteinfri formel Cryopreserve en række celletyper
Cell Therapy Systems Synth-a-Freeze™ CTS™ medier yder sammenlignelig med vores standard, serumholdige kryokonserveringsmedium til kryokonservering af en række celletyper, herunder humane embryonale stamceller, neurale stamceller (ref. 1), mesenkymale stamceller og keratinocytter (ref. 2). Vi anbefaler ikke at bruge Synth-a-Freeze™ medier til kryokonservering af humane epidermale melanocytter.
Enkel inkorporering i din nuværende fryseprotokol
Synth-a-Freeze™ CTS™ medier kan bruges med enhver standard fryseprotokol. Bare tilsæt optøet Cell Therapy Systems Synth-a-Freeze™ CTS™ medier til løsnede og pelleterede celler, alikvoter og frys. For at opnå optimale resultater anbefales det at bruge en fryser med kontrolleret hastighed.
Forenkle din overgang til klinisk forskning
Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™ ) mærke tilbyder en bred vifte af produkter til brug i celleterapiapplikationer, herunder medier, reagenser, vækstfaktorer, enzymer, cellevalgs-/ekspansionsreagenser og enheder. Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™ ) produkter leverer:
• Reduceret byrde i kvalificerende reagenser
• Indeholdt passende certifikater for analyser og oprindelse
• Nem adgang til vores Drug Master File (DMF)
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter.
FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr
Referencer:
• S. Shin og M. Vemuri. Kultur og differentiering af humane neurale stamceller. LC Doering (red). Protokoller for neural cellekultur. Springer Protocol håndbøger.
• S. Lemaire, K. Kosowska-Shick, P. Appelbaum, G. Verween, P. Tulkens og F. Van Bambeke. Cellulær farmakodynamik af det nye Biaryloxazolidinon Radezolid: Undersøgelser med inficerede fagocytiske og ikke-fagocytiske celler, ved hjælp af Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Listeria monocytogenes og Legionella pneumophila. Antimikrobielle midler Chemother 54(6) 2010: 2549-2559.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Forskellige (herunder typer humane embryonale stamceller, neurale stamceller, mesenkymale stamceller og keratinocytter) |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Form | Væske |
| Produkttype | Kryokonserveringsmedium |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | DMSO (10 %) |
| Til brug med (applikation) | Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820 |
| Mængde | 50 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |