Få mere at vide
Gibco™ CTS™ PSC Cryopreservation Kit
Artikelnummer. 17134719 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17134719 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17134719 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4239301
 Begrænset vare
På lager
De CTS PSC Cryopreservation Kit er cGMP fremstillet og brugt til kryokonservering og genvinding af pluripotente stamceller (PSC'er).
The CTS PSC Cryopreservation Kit is cGMP manufactured and used for the cryopreservation and recovery of pluripotent stem cells (PSCs). The kit consists of CTS PSC Cryomedium, a xeno-free solution for the cryopreservation of early passage PSCs, and CTS RevitaCell Supplement (100X), a chemically defined recovery supplement for use in the post-thaw culture medium. In combination, these reagents help minimize loss of cell viability, maximize post-thaw recovery, and minimize unwanted differentiation of pluripotent stem cells.
De CTS PSC Cryopreservation Kit er cGMP fremstillet og brugt til kryokonservering og genvinding af pluripotente stamceller (PSC'er). Sættet består af CTS PSC Cryomedium, en xeno-fri løsning til kryokonservering af PSC'er med tidlig passage, og CTS RevitaCell Supplement (100X), et kemisk defineret genvindingstilskud til brug i kulturmediet efter optøning. I kombination hjælper disse reagenser med at minimere tab af cellelevedygtighed, maksimere genopretning efter optøning og minimere uønsket differentiering af pluripotente stamceller.
De CTS PSC Cryopreservation Kit:
• Giver effektiv genopretning og højere levedygtighed end traditionelle metoder til PSC-kryokonservering
• Letter regulatoriske ansøgninger gennem cGMP-fremstilling og tilgængeligheden af dokumentation
• Forenkler overgangen fra bænk til klinik gennem den direkte udskiftning af RUO PSC Cryopreservation
Kit .
CTS PSC Cryopreservation Kit opnår højere levedygtighed end traditionelle metoder til cryopreservation. Det er kompatibelt med klump- og enkeltcellepasserede PSC'er dyrket i en række mediesystemer. CTS PSC Cryomedium leveres som en klar til brug, komplet opløsning indeholdende 10 % DMSO til effektiv celletilsætning. Separate tilføjelser af forstærkende reagenser er ikke påkrævet, hvilket hjælper med at spare værdifuld forberedelsestid.
Letter regulatoriske ansøgninger
CTS PSC Cryopreservation Kit er fremstillet på et sted, der bruger metoder og kontroller, der er i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssted er ISO 13485-certificeret. Fuld dokumentationssporbarhed og bekvem adgang til vores Drug Master File (DMF) er tilgængelig for CTS PSC Cryopreservation Kit.
Forenkler overgangen fra bænk til klinik
CTS PSC Cryopreservation Kit giver den samme effektive genopretning, konsistens og reducerede variabilitet som RUO PSC Cryopreservation Kit. Med dens yderligere sikkerhedstest, inklusive utilsigtede stoffer, CTS PSC Cryopreservation Kit muliggør en glidende overgang fra RUO PSC Cryopreservation Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
Klassifikation Xeno-fri
Form Væske
Produkttype Kryokonserveringsmedium
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer DMSO (10 %)
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand CTS PSC Cryomedium: Tøris
CTS RevitaCell: Tøris
Format Flaske
Indhold og opbevaring •50 ml CTS PSC Cryomedium; butik kl– 5 til– 20 °C og beskyt mod lys
• 5 ml CTS RevitaCell Tillæg (100X); butik kl– 5 til– 20 °C og beskyt mod lys
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.