Få mere at vide
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ T-Cell Expansion SFM, ingen phenolrød, flaskeformat
Artikelnummer. 15949695 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15949695 1000 ml 1000ml
1 options
Artikelnummer. 15949695 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3705001
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco CTS OpTmizer T-celleudvidelse SFM understøtter vækst og udvidelse af humane T-lymfocytter.
CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM fås med og uden phenolrød. Denne version af CTS OpTmizer SFM mangler phenolrød, og fås i både flaske- og poseformat.
Funktioner af CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM inkluderer:
• Understøtter T-cellekultur med høj densitet (> 4 x 10 6 CD3+ T-celler/ml)
• Understøtter T-celle aktivering vha Dynabeads magnetiske perler, opløselige antistoffer og stimulerende antistofpræsenterende celleprotokoller
• Lignende fænotype, funktion (f.eks. cytokinsekretionsprofil) og levedygtighed som T-celler dyrket med konventionelle mennesker AB serum-suppleret medium
• Understøtter en T-celle fænotype svarende til humant serum-suppleret medium
• Demonstrerer øget effektivitet og persistens af CART-19-celler, når de dyrkes i medium suppleret med CTS Immuncelleserumerstatning (ICSR)
Demonstreret funktionel ydeevne
Celler vokset ind CTS OpTmizer T-celleudvidelse SFM med eller uden humant serum viser gode cytokinproduktionsprofiler i polyklonalt aktiverede T-celler. CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM opretholder den ønskede CD62L+ T-celle-fænotype centralhukommelse.
GMP fremstillet
Det primære produktionssted for CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM er FDA-registreret og har et ISO13485-certificeret kvalitetsstyringssystem. De metoder og kontroller, der anvendes til fremstillingen, er i overensstemmelse med gældende god fremstillingspraksis for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820, i forordningen. Alternative produktionssteder er tilgængelige, hvilket giver risikoreduktion ved at hjælpe med at sikre forsyningssikkerheden.
Alsidighed
CTS OpTmizer T-celleudvidelse SFM er blevet bredt anvendt i kliniske T-celleforskningsapplikationer, herunder dyrkning af CAR T-celler. Det fungerer med flere kulturformater, herunder kulturkolber, kulturposer og vippebioreaktorsystemer. CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM blev designet til at understøtte ekspansion af dyrkede humane T-celler uden yderligere serumtilskud. Forøget ydeevne observeres generelt, når det suppleres med CTS Serumerstatning af immunceller.
Hvad du får
CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM omfatter to komponenter: 1 liter af CTS OpTmizer T-celleudvidelse basalmedium og 26 ml af CTS OpTmizer T-Cell Expansion Auxiliary Concentrated Medium, som blandes sammen for at skabe det komplette medium. Fuld sporbarhedsdokumentation såsom oprindelsescertifikat og analysecertifikat er tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype T-celler
Produkttype VP Serumfrit medium (SFM)
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Produktlinje OpTmizer
Mængde 1000 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring •1 x 1000 ml flaske CTS OpTmizer Expansion Basal Medium, opbevares ved °2 C til °8 C, beskyttes mod lys
• 1 x 26 ml CTS OpTmizer Udvidelsestilskud, opbevares i mørke (ved 2 C °til 8 °C.)