Beskrivelse
Gibco™ CTS OpTmizer T-celleudvidelse SFM understøtter vækst og udvidelse af humane T-lymfocytter. Det er et komplet serumfrit, xenofrit medium bestående af CTS OpTmizer T-celleudvidelses basalmedium og CTS OpTmizer T-celleudvidelsestilskud, som blandes sammen før brug.
CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM i 5 L og 10 L poseformat er kompatibel med lukket systembehandling til medieforberedelse. 5 L og 10 L volumer understøtter skalering af celleterapi-produktionsarbejdsgange. Det opdaterede poseformat muliggør lettere integration med standard celleterapiudstyr, herunder CTS enheder (Xenon, Rotea, og DynaCellect).
Gibco CTS OpTmizer T-celle udvidelse SFM understøtter vækst og udvidelse af humane T-lymfocytter. Det er et komplet serumfrit, xenofrit medium bestående af CTS OpTmizer T-Cell Expansion Basal Medium og CTS OpTmizer T-Cell Expansion Supplement, som blandes sammen før brug.
CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM i 5 L og 10 L poseformat er kompatibel med lukket systembehandling til medieforberedelse. 5 L og 10 L volumer understøtter skalering af produktionsprocesser i celleterapi. Det opdaterede poseformat muliggør lettere integration med standard celleterapiudstyr, herunder CTS enheder (Xenon, Rotea, og DynaCellect).
Funktioner i CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM inkluderer:
• Begge kitkomponenter (medium og supplement) i Aegis5-14 filmposer
• Svejsbare C-Flex og PVC-linjer
• Understøtter højdensitet T-cellekultur (>4 x 106 CD3+ T-celler/ml)
• Understøtter T-celleaktivering ved brug af Dynabeads magnetiske perler, opløselige antistoffer og stimulerende antistofpræsenterende celleprotokoller Lignende
• fænotype, funktion (f.eks. cytokinsekretionsprofil) og levedygtighed for T-celler dyrket med konventionelt humant AB serum –suppleret medium
• Understøtter en T-celle fænotype lignende humant serumsupplementeret –medium •
Demonstrerer øget effektivitet og persistens af CART-19-celler ved dyrkning i medium suppleret med CTS Immune Cell Serum Replacement (ICSR)
Fordele inkluderer:
• Forbered komplet medium i et lukket system med svejsbare linjer
• Reducerer åbne trin og forureningsrisici
• Let integration med CTS automatiseret instrumentering
Demonstreret funktionel ydeevne
Celler dyrket i CTS OpTmizer T-celle udvidelse SFM med eller uden menneskeligt serum demonstrerer gode cytokinproduktionsprofiler i polyklonalt aktiverede T-celler. CTS OpTmizer T-celle udvidelse SFM opretholder den ønskede CD62L+ centralhukommelses T-celle fænotype.
GMP fremstillet
Det primære produktionssted for CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM er FDA-registreret og har et ISO13485 –certificeret kvalitetsstyringssystem. De metoder og kontroller, der anvendes til fremstillingen, er i overensstemmelse med gældende Good Manufacturing Practices for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820, i forordningen.
Alsidighed
CTS OpTmizer T-celle udvidelse SFM er bredt anvendt i kliniske T-celle forskningsapplikationer, herunder dyrkning af CAR T-celler. Det fungerer med flere kulturformater: kulturflasker, kulturposer og automatiserede og skalerbare bioreaktorer. CTS OpTmizer T-celleudvidelse SFM blev designet til at understøtte udvidelse af dyrkede humane T-celler uden yderligere serumsupplement. Øget ydeevne observeres generelt, når det suppleres med CTS Immune Cell Serum Replacement.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | T-celler |
| Klassifikation | Xeno-fri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Serumfrit Medium (SFM) |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | 0,2 μm Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Ingen |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Produktlinje | OpTmizer |
| Vis mere |