Få mere at vide
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ T Cell Expansion SFM, poseformat
Artikelnummer. 11692099 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 taske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11692099 1 taske Hver
1 options
Artikelnummer. 11692099 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1048503
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
CTS™ OpTmizer™ T Cell Expansion SFM, poseformat
Gibco™ OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansion SFM er udviklet til vækst og ekspansion af humane T-lymfocytter. OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansion medium er et komplet serumfrit og xenofrit 1X medium bestående af OpTmizer™ T-Cell Expansion Basal Medium (1 L pose) og OpTmizer™ T-Cell Expansion Supplement (26 mL), som blandes sammen før brug.
  • Bevarer lignende fænotype og funktion som T-celler dyrket i konventionelt serumsuppleret medium
  • Konsekvent ydeevne til at understøtte T-celleudvidelse
  • Understøtter højdensitetskulturer i statiske og WAVE Bioreactor™ kulturer
  • Vær klar til klinisk forskning med denne cGmP-fremstillede formel og støttedokumentation
    Alsidige T-cellekulturmedier
    OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansion SFM er designet til at give resultater svarende til konventionelle serum-suppleret medier. Men hvis det ønskes, kan 2% varme-inaktiveret humant serum (kat. nr. 34005-100) tilsættes til mediet for at øge levedygtigheden og ekspansionen. Brugen af serum og den nødvendige mængde bør bestemmes empirisk afhængigt af den specifikke T-cellekulturanvendelse.
    Klar til T-celleudvidelse
    OpTmizer™ CTS™ T-celleudvidelse SFM er designet til udvidelse af humane T-celler, der tillader CD3+-densiteter på >3x10 6 celler/mL under statiske forhold og >2x10 7 celler/mL i WAVE poser. Resultaterne kan variere afhængigt af T-celle-undergruppen (f.eks. Ag-specifikke celler). Betingelser for specifikke T-celledyrkningsanvendelser bør bestemmes empirisk.
    Stabilitet af komplette medier
    Komplet OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansion SFM (basal, supplement og L-glutamin) er stabil i 4 uger, når den opbevares i –mørke °ved 2 8 C.
    Forenkle din overgang til klinisk forskning
    ( ) mærke Gibco™ Cell Therapy Systems CTS™ tilbyder en bred vifte af produkter til brug i celleterapiapplikationer, herunder medier, reagenser, vækstfaktorer, enzymer, cellevalgs-/ekspansionsreagenser og enheder. Gibco™ CTS™ produkter leverer:
  • Reduceret byrde i kvalificerende reagenser
  • Der medfølger passende analyse- og oprindelsescertifikater
  • Nem adgang til vores Drug Master File (DMF)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Celletype T-celler
    Klassifikation Kemisk defineret, Serumfri, Xeno-fri
    Form Væske
    Produkttype Celleudvidelsesserumfrit medium (SFM)
    Serum niveau Serumfri
    Sterilitet Steril
    Med tilsætningsstoffer HEPES, Fenolrød, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
    Mængde 1 taske
    Endotoksin niveau Meget lav
    Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
    Uorganiske salte Calcium, Magnesium
    Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
    Indhold og opbevaring OpTmizer™ T-Cell Expansion Basal Medium (1 x L mediepose): Opbevares ved 2 8 –°C. Beskyt mod lys.
    OpTmizer™ T-celleudvidelsestilskud (1 x 26 mL): Opbevares i mørke ved 2 8 –°C.
    Kulturmiljø CO2
    Kultur Type Suspensionscellekultur