Få mere at vide
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ Pro SFM, ingen phenol red
Artikelnummer. 30284086 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30284086 10 L
30282802 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30284086 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4966107
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Gibco CTS OpTmizer Pro SFM er et nyt serumfrit medium (SFM), udviklet til vækst og udvidelse af humane T-lymfocytter (f.eks. CD4+, CD8+, polyklonal eller antigenspecifik), der anvendes i allogen celleterapi.
Gibco™ CTS OpTmizer Pro SFM is a novel serum-free medium (SFM) developed for the growth and expansion of human T lymphocytes (e.g., CD4+, CD8+, polyclonal, or antigen-specific) used in allogeneic cell therapies. This medium improves central memory phenotype and cell growth by shifting the cell's metabolism. The result is a larger population of central memory cells in a shorter period of time.
CTS OpTmizer Pro SFM consists of CTS OpTmizer Pro Basal Medium and CTS OpTmizer Supplement, which are mixed together prior to use.
CTS OpTmizer Pro SFM in 5 L and 10 L bag format is compatible with closed-system processing for media preparation and integration to standard cell therapy equipment, including CTS devices (Xenon, Rotea, and DynaCellect).
Gibco CTS OpTmizer Pro SFM er et nyt serumfrit medium (SFM), udviklet til vækst og udvidelse af humane T-lymfocytter (f.eks. CD4+, CD8+, polyklonal eller antigenspecifik), der anvendes i allogen celleterapi. Dette medium forbedrer fænotypen i centralhukommelsen og cellevækst ved at ændre cellens’stofskifte. Resultatet er en større population af centrale hukommelsesceller på kortere tid.
CTS OpTmizer Pro SFM består af CTS OpTmizer Pro Basal Medium og CTS OpTmizer Supplement, som blandes sammen før brug.
CTS OpTmizer Pro SFM i 5 L og 10 L poseformat er kompatibel med lukket systembehandling til medieforberedelse og integration i standard celleterapiudstyr, inklusive CTS enheder (Xenon, Rotea, og DynaCellect).
Fordelene ved CTS OpTmizer Pro SFM inkluderer:
• Supplement-komponenten er nu i poseformat for at muliggøre lukket blanding med basalmedium Reducerer antallet af åbne trin i din proces, hvilket reducerer forureningsrisici •
Let integration med celleterapiudstyr, herunder CTS Xenon, Rotea, og DynaCellect •
opretholder centrale hukommelsesceller T-celler yderligere i ekspansion og er velegnet til længere arbejdsgange (>15 dage)
• Tilbyder >90% (gennemsnitlig) T-cellefold-udvidelse (fra raske donorer) sammenlignet med CTS
• OpTmizer Medium
• Beskedne stigninger i centrale hukommelsesceller i de tidlige stadier af ekspansionsprotokollen resulterer i større celleudbytte ved høst
• Hjælper med at opnå det samme antal celler på kortere tid
• Ideelt egnet til produktion af allogene behandlinger Funktioner
inkluderer:
• Fleksible pakkestørrelser i Aegis5-14 film: basalt medium i 5 L og 10 L poser
• Svejsbare C-Flex og PVC-linjer •
Understøtter allogene T-celleprocesser gennem alle udviklings- og fremstillingsstadier •
Understøtter T-celleaktivering ved brug af Dynabeads magnetiske perler, opløselige antistoffer og stimulerende antistofpræsenterende celleprotokoller Øget
effektivitet og konsistens
CTS OpTmizer Pro SFM, uden phenolrød, er serumfri og xenofri og understøtter højtæthedskulturer i statiske kulturer. Den viser konsekvent ydeevne i understøttelse af T-celleudvidelse med bedre central hukommelsesfænotype på kortere tid.
Enhanced expansion
CTS OpTmizer Pro SFM, uden phenol red, øger antallet af centrale hukommelsesceller på et tidligt stadie i udvidelsesprocessen og opretholder T-cellens funktionalitet.
Forbedret design og kompatibilitet
Supplement-komponenten er nu i en pose med en svejsbar PVC-linje, hvilket muliggør lukket system-blanding med Pro basal medium posen CTS OpTmizer . Denne funktion, sammen med større 5 L og 10 L basale mediumstørrelser, imødekommer producenternes’ behov for skala, effektivitet og risikoreduktion for forurening.
Brugen af Thermo Scientific Aegis5-14 Film muliggør kompatibilitet med lukkede systemer. Denne film er en femlags støbt film produceret i et cGMP-anlæg. Det yderste lag er et polyesterelastomer, der er coekstruderet med et ethylvinylalkohol (EVOH) barrierelag og et ultra-lavdensitets polyethylenproduktkontaktlag. Aegis5-14 film fremstilles uden animalske komponenter.
Forenkle din overgang til klinisk forskning
() mærket Gibco Cell Therapy Systems CTS tilbyder et bredt udvalg af produkter til brug i celleterapi, herunder medier, reagenser, vækstfaktorer, enzymer, celleselektion/udvidelsesreagenser og enheder. CTS Produkterne leverer:
• Reduceret byrde i kvalificerende reagenser
• Passende analyse- og oprindelsescertifikater tilgængelige
• Bekvemt adgang til vores Drug Master File (DMF)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Xeno-fri
Form Væske
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,2 μm Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Ingen
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Produktlinje OpTmizer™ Fordel
Mængde 10 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kultur Type Statisk kultur