Beskrivelse
Gibco™ CTS OpTmizer Pro SFM er et nyt serumfrit medium (SFM) udviklet til vækst og udvidelse af humane T-lymfocytter (f.eks. CD4+, CD8+, polyklonal eller antigenspecifik), som anvendes i allogene celleterapier. Dette medium forbedrer central hukommelsesfænotype og cellevækst ved at ændre cellens stofskifte. Resultatet er en større population af centrale hukommelsesceller på kortere tid.
CTS OpTmizer Pro SFM består af CTS OpTmizer Pro Basal Medium og CTS OpTmizer Supplement, som blandes sammen før brug.
CTS OpTmizer Pro SFM i 5 L og 10 L poseformat er kompatibel med lukket systembehandling til medieforberedelse og integration i standard celleterapiudstyr, inklusive CTS enheder (Xenon, Rotea, og DynaCellect).
Fordelene ved CTS OpTmizer Pro SFM inkluderer:
- Supplement-komponenten er nu i poseformat for at muliggøre lukket blanding med basalmedium
- Reducerer antallet af åbne trin i din proces, hvilket mindsker forureningsrisici
- Nem integration med celleterapiudstyr, herunder CTS Xenon, Rotea, og DynaCellect
- Vedligeholder centrale hukommelses-T-celler længere ind i udvidelsen og er velegnet til længere arbejdsgange (>15 dage)
- Giver >90% (gennemsnitlig) T-cellefold-udvidelse (fra raske donorer) sammenlignet med CTS OpTmizer medium
- Beskedne stigninger i centrale hukommelsesceller i det tidlige stadium af ekspansionsprotokollen resulterer i større celleudbytte ved høst
- Hjælper med at opnå det samme antal celler på kortere tid
- Ideelt egnet til produktion af allogene behandlinger
Funktioner inkluderer:
- Fleksible pakkestørrelser i Aegis5-14 film: basalmedium i 5 L og 10 L poser
- Svejsbare C-Flex og PVC-linjer
- Understøtter allogene T-celleprocesser gennem alle udviklings- og fremstillingsstadier
- Understøtter T-celleaktivering ved brug af Dynabeads magnetiske perler, opløselige antistoffer og stimulatoriske antistofpræsenterende celleprotokoller
Øget effektivitet og konsistens
CTS OpTmizer Pro SFM, uden phenol rød, er serumfri og xeno-fri og understøtter højtæthedskulturer i statiske kulturer. Den viser konsekvent ydeevne i understøttelse af T-celleudvidelse med bedre central hukommelsesfænotype på kortere tid.
Forbedret udvidelse
CTS OpTmizer Pro SFM, uden phenol rød, øger antallet af centrale hukommelsesceller på et tidligt stadie i udvidelsesprocessen og opretholder T-cellens funktionalitet.
Forbedret design og kompatibilitet
Tilskudskomponenten er nu i en pose med en svejsbar PVC-linje, hvilket muliggør lukket systemblanding med Pro basal medium-posen CTS OpTmizer . Denne funktion, sammen med større 5 L og 10 L basalmediumstørrelser, imødekommer producenternes behov for skala, effektivitet og risikoreduktion for forurening.
Brugen af Thermo Scientific™ Aegis5-14 film muliggør kompatibilitet med lukkede systemer. Denne film er en fem-lags støbt film, der produceres i en cGMP-facilitet. Det yderste lag er et polyesterelastomer, coekstruderet med et ethylvinylalkohol (EVOH) barrierelag og et ultra-lavt densitet polyethylen produktkontaktlag. Aegis5-14 film fremstilles uden animalske komponenter.
Forenkle din overgang til klinisk forskning
(CTS) mærket Gibco™ Cell Therapy Systems tilbyder et bredt udvalg af produkter til brug i celleterapi, herunder medier, reagenser, vækstfaktorer, enzymer, celleselektions-/udvidelsesreagenser og enheder.
CTS Produkterne leverer:
- Reduceret byrde i kvalificerende reagenser
- Passende analyse- og oprindelsescertifikater tilgængelige
- Bekvem adgang til vores Drug Master File (DMF)
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | T-celler |
| Klassifikation | Xeno-fri |
| Form | Væske |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | 0,2 μm Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Ingen |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Produktlinje | OpTmizer™ Fordel |
| Mængde | 5 L |
| Vis mere |