Beskrivelse
Gibco CTS OpTmizer Pro SFM, uden phenolrød, er et nyt serumfrit medium (SFM) udviklet til vækst og udvidelse af humane T-lymfocytter (f.eks. CD4+, CD8+, polyklonal eller antigenspecifik), der anvendes i allogene celleterapier. Dette medium forbedrer fænotypen i central hukommelse og cellevækst ved at ændre cellens stofskifte. Resultatet er en større population af centrale hukommelsesceller på kortere tid.
Fordele
- Vedligeholder centrale hukommelses-T-celler længere ind i udvidelsen og er velegnet til længere arbejdsgange (>15 dage)
- Tilbyder >90% (gennemsnitlig) T-cellefoldsudvidelse (fra raske donorer) sammenlignet med CTS OpTmizer medium
- Beskedne stigninger i centrale hukommelsesceller i det tidlige stadium af ekspansionsprotokollen resulterer i større celleudbytte ved høst
- Hjælper med at opnå det samme antal celler på kortere tid
- Ideelt egnet til produktion af allogene behandlinger
Funktioner
- Serumfri og xeno-fri
- Understøtter højtæthedskulturer i statiske kulturer
- Nyt film (Aegis) og posedesign (Cat. Nej. A4966101) tillader kompatibilitet med lukkede systemer
- Understøtter T-celleaktivering ved brug af Dynabeads magnetiske perler, opløselige antistoffer og stimulatoriske antistofpræsenterende celleprotokoller
Øget effektivitet og konsistens
CTS OpTmizer Pro SFM, uden phenolrød, er serumfri og xenofri og understøtter højtæthedskulturer i statiske kulturer. Den viser konsekvent ydeevne i understøttelse af T-celleudvidelse med bedre central hukommelsesfænotype på kortere tid.
Forbedret udvidelse
CTS OpTmizer Pro SFM, uden phenol rød, øger antallet af centrale hukommelsesceller på et tidligt stadie i udvidelsesprocessen og opretholder T-cellens funktionalitet.
Forenkle din overgang til klinisk forskning
(CTS) mærket Gibco Cell Therapy Systems tilbyder et bredt udvalg af produkter til brug i celleterapi, herunder medier, reagenser, vækstfaktorer, enzymer, celleselektions-/udvidelsesreagenser og enheder. CTS Produkterne leverer:
- Reduceret byrde i kvalificerende reagenser
- Passende analyse- og oprindelsescertifikater tilgængelige
- Bekvem adgang til vores Drug Master File (DMF)
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | T-celler |
| Klassifikation | Xeno-fri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Cellekulturmedium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød |
| Til brug med (applikation) | Celleterapi, CAR-T, allogen, T-celle udvidelsesmedier, kræftimmunterapi |
| Mængde | 1000 mL |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |