Få mere at vide
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ En SFM
Artikelnummer. 30283674 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Format:
BPC
Flaske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format
30283674 1 L BPC
30282486 1 L Flaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30283674 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A5757202
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Gibco CTS OpTmizer One SFM er en ny animals-origin-free (AOF) serumfri medium (SFM) formulering udviklet til vækst og udvidelse af humane T-lymfocytter, der anvendes i celleterapier.
Gibco CTS OpTmizer One SFM er en ny animals-origin-free (AOF) serumfri medium (SFM) formulering udviklet til vækst og udvidelse af humane T-lymfocytter, der anvendes i celleterapier. Dette medium forbedrer celleantal og tidlig hukommelsesfænotype gennem alle vækstfaser.
Advantages:
  • Giver forbedret T-celleudvidelse og udtryk af tidlige hukommelsesfænotype-skabere sammenlignet med andre kemisk definerede medier
  • Demonstrerer fleksibilitet på tværs af kulturskibe. I både G-Rex™ plade- og rocking-bioreaktorer understøtter den opskalering, samtidig med at den ønskede T-celle-fænotype bevares.
  • Udvider både donorer til raske og sygdomsstater
  • Understøtter effektiv viral og ikke-viral redigering med nedstrøms udvidelse
  • Mindsker risikoen for forurenende stoffer og variation forbundet med animalske materialer
  • Understøtter opskalering via større katalogpakker
Funktioner:
  • Animal-origin-free (AOF) formulering
  • Serumfri—designet uden behov for serum eller serumudskiftning
  • Ingen separate komponenter—, ingen grund til at blande basalmedium med supplement for at opnå et komplet medium
  • Giver kulturer med høj densitet
  • Understøtter aktivering af T-celler ved brug af CTS Dynabeads (begge passive frigivelses-CD3/CD28) (Cat. Nr. 40203D) og aftagelig CD3/CD28 (Kat. nr. A56992))
  • Fås i 1 L flaske, 1 L pose, 5 L pose og 10 L pose som valgmuligheder
Øget effektivitet og ensartet ydeevne:
CTS OpTmizer En SFM er en AOF-formulering, der understøtter højtæthedskulturer i statiske og dynamiske kar. Den viser konsekvent ydeevne for T-celle udvidelse med bedre tidlig hukommelsesfænotype i de tidlige stadier.
Forenkle din overgang til klinisk forskning:
(CTS)-porteføljen Gibco Cell Therapy Systems tilbyder et bredt udvalg af produkter til brug i celleterapiapplikationer, herunder medier, reagenser, vækstfaktorer, enzymer, celleselektion/ekspansionsreagenser og enheder. CTS Produkterne leverer:
  • Reduceret byrde i kvalificerende reagenser
  • Passende analyse- og oprindelsescertifikater tilgængelige
  • Bekvem adgang til vores Drug Master File (DMF)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype T-celler
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Serumfri, cGMP
Form Væske
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,2 μm Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Ingen
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Produktlinje CTS OpTmizer
Mængde 1 L
Format BPC
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2-8 °C og beskyt mod lys.
Kultur Type Suspensionscellekultur, Dynamiske bioreaktorer
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. ADVARSEL: Ikke beregnet til direkte administration til mennesker eller dyr.