Få mere at vide
Gibco™ CTS™ NK-Xpander™ Medium
Artikelnummer. 17528106 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
5 l
10 l
20 l
Format:
BPC, Posetilskud (100 ml)
Bioprocesbeholder
Flaske
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format
17528106 500 ml Flaske
17661536 5 l Bioprocesbeholder
31369778 5 l BPC, Posetilskud (100 ml)
31369470 10 l Bioprocesbeholder
31370164 20 l Bioprocesbeholder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17528106 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A5019001
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CTS NK-Xpander Medium er specifikt formuleret til overlegen udvidelse af humane naturlige dræberceller (hNK) til celleterapi.
Gibco CTS NK-Xpander Medium er specifikt formuleret til overlegen udvidelse af humane naturlige dræberceller (hNK) til celleterapi. Når hNK-celler beriges fra humane perifere blodmononukleære celler (hPBMC'er) og ekspanderes i et feeder-frit system ved brug af CTS NK-Xpander Medium suppleret med 5% hAB-serum og 500U/ml IL-2, ≥opretholder 90% af de producerede hNK-celler CD56+/CD16+/CD3- overflademarkørekspression. Desuden demonstrerer sådanne hNK-celler degranulering og drab af K562-kræftceller, når de ekspanderer i CTS NK-Xpander Medium.
Overlegen ekspansionspotentiale
CTS NK-Xpander Medium kan producere et højt udbytte af hNK-celler uden behov for feeder-celler, hvilket giver robust udvidelse af berigede hNK-celler fra hPBMC'er fra kvalificerede donorer på dag 14 til 15 sammenlignet med andre mediemuligheder. Celler opretholder CD56+/CD16+/CD3- overflademarkørekspression og demonstrerer cytolytiske evner, når de udvides i CTS NK-Xpander Medium.
Fremstillet til celleterapiapplikationer
CTS NK-Xpander Mediet fremstilles uden cytokiner og vækstfaktorer for at give fleksibilitet i forhold til den tilsigtede anvendelse. Mediet indeholder ikke menneskelige eller dyrebaserede komponenter; dog anbefales tilskud med hAB-serum for bedste resultater.
CTS Kvalitet
Gibco CTS Produkterne følger USP <1043 > supplerende materialer til celle-, gen- og vævs-udviklede produkter inden for de ansvarsområder, der gælder for en leverandør. * Dokumentation såsom specifikke tilsigtede anvendelseserklæringer, fuld dokumentationssporbarhed og nem adgang til vores Drug Master File (DMF) er tilgængelig for at understøtte din regulatoriske indberetning.
Produkterne fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, der overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485-certificerede.
Lukket system-kompatibilitet
CTS NK-Xpander Medium fås i 500 ml-flaske- og 5-L-poseformater for nem procesudvikling og opskalering af lukket systemproduktion. 5-L bioprocesbeholderkammeret er konstrueret af Aegis 5-14 film og inkluderer steril, svejsbar DEHP-fri PVC-rør med Luer-lås og C-Flex™ rør med MPC hurtigstik, der giver alsidige forbindelsesmuligheder til din produktionsproces, herunder kompatibilitet med CTS Rotea modstrøms-centrifugeringssystemet.
*Andre aspekter af USP <1043 > vil være slutbrugerens ansvar at vurdere. Thermo Fisher Scientific kan ikke opfylde USP <1043 > med hensyn til applikation og terapispecifikke aspekter (f.eks. residual vurdering og fjernelse af AM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Natural Killer (NK) celler
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Basal: Ambient
Supplement: Tøris
Format Flaske
Indhold og opbevaring •Basal Medium: opbevares ved 2 –8 °C
•Tillæg: opbevares kl– 20 °C og beskyt mod lys
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.