Beskrivelse
CTS Neurobasal Medium er et kemisk defineret medium, der specifikt er designet til at understøtte vækst og levedygtighed af rene populationer af neurale stamceller og PSC-afledte neuroner. Ved at udnytte en klassisk formulering, som neurovidenskabsfolk har haft tillid til i over 30 år, forbedrer dette medium neuronal overlevelse og differentiering. Versionen CTS overholder strenge kvalitetsstandarder og indeholder omfattende regulatorisk dokumentation, hvilket gør den ideel til produktion af celleterapi og kliniske forskningsapplikationer.
Fordele ved CTS Neurobasal Medium inkluderer:
- Forbedret neuronal støtte, —der er bevist at støtte overlevelse og differentiering af neuroner
- Serumfri—eliminerer behovet for serum eller et astrocyt-foderlag, når det bruges sammen med CTS B-27 Supplement XenoFree
- Højkvalitetsstandarder—produceres på FDA-registrerede steder, som overholder cGMP for medicinsk udstyr (21 CFR Part 820) og er ISO certificerede 13485 og ISO 9001
- Overholdelse af lovgivningen—indebærer specifikke erklæringer om tiltænkt brug, fuld dokumentationssporbarhed og nem adgang til vores Drug Master File (DMF)
Hvorfor vælge Gibco CTS produkter?
Gibco CTS Produkterne er designet til at give dig et dokumenteret valg til at overføre din celleterapi til klinikken med tillid. Vores produkter leveres med den nødvendige dokumentation til at understøtte dine regulatoriske indberetninger, hvilket sikrer en glat og overensstemmende proces.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Neurale celler |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Form | Væske |
| Produkttype | Cellekulturmedium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Til brug med (applikation) | Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820 |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.