Beskrivelse
CTS Neurobasal-A Medium er designet med den translationelle stamcelleforsker i tankerne. Det kan bruges til at dyrke postnatale neuroner uden behov for et astrocytføderlag, når det bruges sammen med B-27 kosttilskud.
CTS kvalitet
Gibco CTS produkter fremstilles på et sted, der bruger metoder og kontroller, der er i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485– og ISO 9001 –certificeret.
Ledsaget af dokumentation til støtte for din lovpligtige ansøgning
Specifikke erklæringer om tilsigtet brug, fuld dokumentationssporbarhed og bekvem adgang til vores Drug Master File (DMF) er tilgængelige.
Til andre applikationer leverer vi alternative formuleringer af CTS Neurobasal medier og B-27 kosttilskud.
Til etablerede protokoller ved hjælp af Neurobasal medier, få adgang til vores Gibco Neurobiologi protokol håndbog.
Se publikationer vha Gibco neurobiologiske produkter hos vores Gibco CellCite.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Neurale celler |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Form | Væske |
| Produkttype | Cellekulturmedium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Til brug med (applikation) | Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820 |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.