Få mere at vide
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium
Artikelnummer. 11509686 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11509686 100 ml 100ml
11519686 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11509686 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12618012
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
CTS KnockOut SR XenoFree Medium muliggør vækst og udvidelse af humane embryonale stamceller (hESC'er) og humant inducerede pluripotente stamceller (hiPSC'er) i et cellekulturmedium, der kun indeholder menneskeafledte eller humane rekombinante proteiner.
Gibco CTS KnockOut SR XenoFree Medium, når det formuleres som et komplet medium, muliggør vækst og udvidelse af humane embryonale stamceller (hESC'er) og humane inducerede pluripotente stamceller (hiPSC'er) i et cellekulturmedium, der kun indeholder menneskeafledte eller humane rekombinante proteiner, for at lette overgangen af hESC- og hiPSC-forskning fra laboratoriet til klinikken.
Reducerer risici
CTS KnockOut SR XenoFree Medium indeholder ikke bovine eller andre ikke-menneskelige, animalske komponenter.
Understøtter flere applikationer
Udover pluripotent stamcellekulturudvidelse og vedligeholdelse CTS KnockOut SR kan XenoFree Medium bruges til hESC/hiPSC-kryopræservering, -udledning og differentieringsstudier.
Faciliterer regulatoriske indsendelser
Produktlinjen CTS gør det muligt for dig at reducere din byrde med kvalificerede reagenser under overgangen fra forskningsapplikationer til kliniske applikationer. Gibco CTS produkterne er af høj kvalitet og leveres med harmoniseret dokumentation såsom analysecertifikater, oprindelsescertifikater og adgang til autorisationsbreve til vores lægemiddelmasterfiler, alt efter hvad der er relevant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
Klassifikation Xeno-fri
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Sterilitet Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Format Flaske
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 5 til– 20 °C og beskyt mod lys.
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.