Få mere at vide
Gibco™ CTS™ KnockOut™ DMEM/F-12
Artikelnummer. 12023479 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12023479 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 12023479 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1370801
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CTS KnockOut DMEM/F-12 er et serumfrit, lavosmolalitetsmedium uden L-glutamin- eller HEPES-buffer, som er optimeret til vækst af humane embryonale stamceller (ESC) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC).
Gibco CTS KnockOut DMEM/F-12 er et serumfrit, lavosmolalitetsmedium uden L-glutamin- eller HEPES-buffer, som er optimeret til vækst af humane embryonale stamceller (ESC) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC). Det er designet til brug med KnockOut SR Xeno-frie CTS KnockOut SR kosttilskud.
Konsistente resultater uden føtalt bovint serum
Designet til ensartet ydeevne er DMEM/F-12 en del af den KnockOut serie medieprodukter, CTS KnockOut der i årevis har leveret pålidelige resultater for pluripotent stamcellekultur (ESC og iPSC). Dette fosterfrie okse-frie medium fører til lidt eller ingen spontan differentiering.
Ækvivalent morfologi
Stamceller dyrket i CTS KnockOut DMEM/F-12 medier viser normal morfologi og karyotype sammenlignet med kontrolstamceller. Du kan også forvente tilsvarende morfologi som manuelt passagerede hESC'er, selv efter enzymatisk passaging.
Forenklet overgang til klinisk forskning
Produktlinjen CTS gør det muligt for dig at reducere din byrde med kvalificerede reagenser under overgangen fra forskningsapplikationer til kliniske applikationer. Gibco CTS produkterne er af høj kvalitet og leveres med harmoniseret dokumentation såsom analysecertifikater, oprindelsescertifikater og adgang til autorisationsbreve til vores Drug Master Files (DMF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedium
Sterilitet Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Flaske
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C og beskyttes mod lys.
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.