Få mere at vide
Gibco™ CTS™ Immuncelleserumerstatning (SR )
Artikelnummer. 15433723 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
250 ml
500 ml
1 l
Format:
Flaske
Taske - BioProcess Container (BPC )
Taske - BioProcess Container (BPC)
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Pakningsstørrelse
15433723 50 ml Flaske 50ml
31904110 50 ml Taske - BioProcess Container (BPC) -
15463723 500 ml Flaske 500ml
17767187 250 ml Taske - BioProcess Container (BPC ) -
17777187 1 l Taske - BioProcess Container (BPC ) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15433723 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2596101
 Begrænset vare
På lager
CTS Immuncelle-serumerstatning (SR) er en defineret xeno-fri formulering designet til at understøtte in vitro-udvidelse af humane immunceller. Det tilsættes som serumsubstitut til et basalt cellekulturmedium såsom CTS OpTmizer T-celleudvidelse, SFM eller CTS AIM V medium til udvidelse af humane immunceller som T-celler.
CTS Immuncelle-serumerstatning (SR) er en defineret xeno-fri formulering designet til at understøtte in vitro-udvidelse af humane immunceller. Det tilsættes som serumsubstitut til et basalt cellekulturmedium såsom CTS OpTmizer T-celleudvidelse, SFM eller CTS AIM V medium til udvidelse af humane immunceller som T-celler, dendritiske celler og makrofager.
Serumerstatning
Menneskeligt serum, en nøglekomponent i mange immuncellekulturprotokoller, er dyrt, iboende variabelt og kræver omfattende sikkerhedstest før brug ved fremstilling af et cGMP-kompatibelt adoptivt celleterapiprodukt. CTS Immune Cell SR blev udviklet for at levere et serumfrit, xenofrit komplet medium, der ville minimere forsynings- og sikkerhedsrisici forbundet med menneskeligt serum.
CTS Immune Cell SR er en defineret og robust formulering, der kan erstatte tilskud med humant serum i flere forskellige basemedier uden at gå på kompromis med cellernes ydeevne. Det eliminerer tid og omkostninger ved at kvalificere menneskeligt serum, hvilket muliggør en gnidningsfri overgang fra forskning til kliniske anvendelser.
Immuncelle-kvalificeret
CTS immuncelle SR understøtter tilsvarende eller forbedrede resultater for flere immuncelletyper (T-celler, dendritiske celler, makrofager), når den anvendes i samme koncentration som humant serum.
Closed workflow-kompatibel
CTS immuncelle SR fås i flaske- og bioprocesbeholderformater. Bioprocesbeholderens kammer er konstrueret af Aegis 5-14 film. Alsidige forbindelsesmuligheder muliggør integration i din lukkede proces.
CTS kvalitetsprodukter
Gibco CTS fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, som overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485-certificerede. Gibco CTS Produkterne følger USP 'supplerende materialer til celle-, gen- og vævs-engineered produkter' inden for de ansvarsområder, der gælder for en leverandør. *
Ledsaget af dokumentation til støtte for din regulatoriske
indberetning Specifikke erklæringer om tiltænkt brug, fuld dokumentation, sporbarhed og adgang til vores Drug Master File (DMF) er tilgængelig.
*Andre aspekter af USP vil være slutbrugerens ansvar for at vurdere. Thermo Fisher Scientific kan ikke opfylde USP med hensyn til anvendelse og terapispecifikke aspekter (f.eks. residual vurdering og fjernelse af det supplerende materiale).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Humane immunceller
Klassifikation Xeno-fri
Produkttype Serum erstatning
Sterilitet Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 50 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Format Flaske
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: -5 °C til -20 °C
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.