Beskrivelse
CTS GlutaMAX Supplement er et animalsk oprindelsesfrit (AOF) dipeptidalternativ til L-glutamin, med øget stabilitet, der forbedrer cellesundheden. CTS GlutaMAX Supplement kan bruges som en direkte erstatning for L-glutamin i ækvimolære koncentrationer i pattedyr- og stamcellekulturer med minimal eller ingen tilpasning.
Gibco CTS produkter er designet til brug ved fremstilling af celle- eller genprodukter, der understøtter din overgang fra forskning til kliniske applikationer.
Sammenlignet med L-glutamin, CTS GlutaMAX-tilskud:
- Minimerer ophobning af giftig ammoniak – I modsætning til L-glutamin CTS nedbrydes GlutaMAX-tilskuddet ikke spontant til ammoniak. Dette forhindrer affaldsophobning og opretholder en frisk forsyning af L-glutamin under langvarig dyrkning.
- Forbedrer væksteffektiviteten og ydeevnen af pattedyrscellekulturer – Lavere ammoniakniveauer resulterer i forbedret cellelevedygtighed. Derudover er dyrkningsforholdene mere kontrollerede på grund af den ensartede koncentration af CTS GlutaMAX-tilskud, som ikke er mulig med L-glutamin.
- Forbliver stabil over et bredt temperaturområde – CTS GlutaMAX Supplement bevarer fuld funktionalitet ved stuetemperatur eller 2 til 8 °C, hvilket giver bekvemt opbevaring og håndtering.
Lukkede systemer kompatible
Denne størrelse af CTS GlutaMAX Supplement leveres i bioprocessbeholderformat med kammeret konstrueret af Aegis 5-14 film. Steril, svejsbar C-Flex™ rør med en hun-luerlås giver alsidige forbindelsesmuligheder til integration i en lukket produktionsproces.
CTS Kvalitet
Produktlinjen Gibco CTS gør det muligt for dig at reducere din byrde med kvalificerede reagenser under overgangen fra forskning til kliniske anvendelser.
Produkterne fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, som overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485- og ISO 9001 til certificerede. Gibco CTS Produkterne følger USP <1043 > supplerende materialer til celle-, gen- og vævs-udviklede produkter inden for de ansvarsområder, der gælder for en leverandør.
Gibco CTS produkterne er af høj kvalitet og leveres med harmoniseret dokumentation såsom analysecertifikater, oprindelsescertifikater og nem adgang til vores lægemiddelmasterfil (DMF).
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | Supplement til cellekultur |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Steriliseringsmetode | 0,2 μm Sterilfiltreret |
| Format | Taske - BioProcess Container (BPC) |
| Mængde | 1 L |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.