Få mere at vide
Gibco™ CTS™ Essential 8™ Medium
Artikelnummer. 15900263 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15900263 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15900263 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2656101
 Begrænset vare
På lager
CTS Essential 8 Medium er et fuldt defineret, foderfrit medium designet til vækst og udvidelse af hPSC'er til kliniske anvendelser og formuleret med komponenter, der ikke direkte stammer fra dyr.
Gibco CTS Essential 8 Medium er et fuldt defineret, foderfrit medium designet til vækst og udvidelse af hPSC'er til kliniske anvendelser og formuleret med komponenter, der ikke direkte stammer fra dyr. Formuleringen af CTS Essential 8 Medium er baseret på Essential 8™ Medium, som oprindeligt blev udviklet af Guokai Chen m.fl. i James Thomson ' laboratorium (udgivet som 'E8'). CTS Essential 8 Medium leverer lignende ydeevne som Essential 8 Medium og understøtter overgangen fra laboratoriet til klinikken.
CTS Essential 8 Medium:
  • Reducerer risici med en fuldt defineret formulering
  • Forenkler overgangen fra laboratoriet til klinik med lignende ydeevne og samme 8-komponent formulering som RUO Essential 8 Medium, men med komponenter, der ikke direkte stammer fra dyr
  • Faciliterer kunderegulatoriske indberetninger med cGMP-produktion, sporbarhed af råmaterialer og tilgængelig dokumentation, herunder oprindelsescertifikater, lægemiddelmasterfiler og regulatorisk støtte
Reducerer risici ved materiale af animalsk oprindelse
CTS Essential 8 Medium indeholder ingen animalske eller menneskebaserede komponenter på primærkomponentniveau. Det er et fuldt defineret medium til pluripotent stamcellekultur.
Forenkler overgangen fra laboratoriet til klinikken
Ligesom RUO Essential 8 Medium indeholder Medium kun de otte essentielle komponenter, CTS Essential 8 der er nødvendige for stamcellekultur, men med komponenter, der ikke direkte stammer fra dyr. Pluripotente stamceller (PSC'er), der er dyrket i CTS Essential 8 Medium, har vist sig at opretholde ekspression af PSC-markøren efter langvarig dyrkning og at generere celler fra de tre kimlinjer.
Kombineret med cGMP-fremstilling forbedrer denne enkle, fuldt definerede formulering konsistensen sammenlignet med andre medier, der indeholder over 20 meget variable ingredienser. Den tætte lighed mellem Essential 8 Medium og CTS Essential 8 Medium understøtter overgangen fra det ene medium til det andet.
Faciliterer regulatoriske indsendelser
Gibco CTS produkterne fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, som overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssted er ISO 13485-certificeret. Specifikke formålsbeskrivelser, fuld dokumentationssporbarhed og nem adgang til vores Drug Master File (DMF) er tilgængelige for CTS Essential 8 Medium.
CTS Essential 8 Medium kommercialiseres i partnerskab med Cellular Dynamics International.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
Klassifikation Xeno-fri
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedium
Sterilitet Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand CTS Essential 8 Medium: Ambient, CTS Essential 8 Supplement: Tøris
Format Flaske
Indhold og opbevaring •500 ml CTS Essential 8 Medium; opbevares ved 2 –8°C og beskyttes mod lys
• 10 ml CTS Essential 8 Supplement; butik kl– 5 til– 20°C og beskyt mod lys
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.