Beskrivelse
Gibco Cell Therapy Systems (CTS ) DPBS er den klassiske Dulbeccos fosfatpufret saltvand. Denne særlige formulering mangler calcium, magnesium og phenolrødt.
CTS DPBS er fremstillet i cGMP, ISO-certificerede faciliteter for at sikre kvaliteten og konsistensen for reproducerbare resultater hver dag. Tests omfatter osmolalitet, pH, stabilitet og fravær af bakteriel/svampekontamination og endotoksin.
Gibco CTS produkter er af høj kvalitet og leveres med harmoniseret dokumentation såsom analysecertifikater, oprindelsescertifikater og adgang til autorisationsbreve for vores Drug Master Files, alt efter hvad der er relevant. De CTS produktlinje giver dig mulighed for at reducere din byrde, når du kvalificerer reagenser under din overgang fra forskning til kliniske applikationer.
Kompatible lukkede systemer
Denne CTS DPBS leveres i bioprocesbeholderformat med et kammer konstrueret af Aegis 5-14 film. Den sterile, svejsbare DEPH-fri PVC slange med Luer lock og C-Flex™ rør med MPC hurtig forbindelse giver alsidige tilslutningsmuligheder til fremstillingsprocesser i lukkede systemer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | Forskning, udvikling og produktion af celle- og genterapi |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 l |
| Løsningstype | Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning |
| Emballage | Flaske |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Inkluderer | Ingen calcium, ingen magnesium |
| Fremstillingskvalitet | ISO13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR820 |