Få mere at vide
Gibco™ CTS™ Compleo™ Engangssæt
Artikelnummer. 31662636 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
5 Sæt
Artikelnummer. Mængde
31662636 5 Sæt
1 options
Artikelnummer. 31662636 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A58165
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Gibco Compleo CTS Engangs-Kittet er en del af Compleo CTS Fill and Finish System. Engangs-Kit understøtter automatiseret, lukket systembehandling af formulering og fyldningsarbejdsgange.
Gibco Compleo CTS Engangs-Kittet er en del af Compleo CTS Fill and Finish System. Engangs-Kit understøtter automatiseret, lukket systembehandling af formulering og fyldningsarbejdsgange.
Funktioner i engangssættet CTS Compleo inkluderer:
  • Gamma-bestrålet, individuelt pakket, sterilt sæt
  • 11 brugerkonfigurerbare slanger, der understøtter fastgørelse gennem steril svejsning eller luer-låsforbindelse
  • 1 L blandingspose understøtter volumer op til 750 ml til formulering og fyldning
  • Kitdesign reducerer restvolumen ved at minimere det våde overfladeareal og rense slangerne med steril luft efter væskeoverførsel
CTS Compleo Engangs-Kit giver fleksibilitet til procesudvikling og understøtter let kommerciel produktion. Kryoposer, hætteglas, filtre og andet tilbehør kan nemt fastgøres til Engangs-Kit via steril svejsning eller luselåsforbindelse.
Rørmateriale: DEHP-fri PVC
Rørdimensioner: 4 mm udenom, 2,4 mm indretning
Pumpeslange: PharmaPure
Bemærk: Byggesættene er gamma-bestrålede og individuelt pakket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Til brug med (applikation) Forskning, udvikling og produktion af celle- og genterapi
Dimensioner Slanger: 3/32 tommer ID, 5/32 tommer Overdosis.
Til brug med (udstyr) CTS Compleo Fyld- og finishsystem
Mængde 5 Sæt
Steriliseringsmetode Gamma-bestrålet
Rørledning 1 11 svejsbare rør - op til 4 indgange og 10 udgange
Rørmaterialelinje 1 PVC
Slange stil PVC
Certificeringer/compliance ISO 13485
Produkttype Engangsforbrug
Sterilitet Steril
Arbejdsvolumen 750 mL
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.