Beskrivelse
CELLstart Substratet er et defineret substrat, der understøtter humane embryonale stamcelle (hESC) tilknytning og udvidelse af udifferentierede kolonier i serumfrit medium uden behov for fødeceller. Det kan også bruges med mesenkymale og neurale stamceller samt til tilhæftning af humane feederceller (f.eks. forhudsfibroblaster).
- Defineret substrat til stamcellekultur
- cGMP fremstillet for at sikre fremstillingsmuligheder og sporbarhed
GIBCO Produkterne er af høj kvalitet og leveres med harmoniseret dokumentation såsom analysecertifikater og oprindelsescertifikater.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Stamceller (neurale), stamceller (iPS - induceret pluripotent stam), stamceller (embryonale), stamceller (mesenkymale) |
| Klassifikation | Serumfri |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 2 ml |
| Endotoksin niveau | ≤50 EU/ml,≤ 50 EU/ml |
| Format | Rør |
| Fenol rød indikator | Ingen phenolrødt |
| Renhed eller kvalitetsklasse | hESC-kvalificeret |
| Vis mere |