Få mere at vide
Gibco™ CTS™ N-2 Supplement
Artikelnummer. 12013479 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12013479 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 12013479 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1370701
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
CTS N-2 Supplement er et alsidigt serumfrit cellekulturtilskud, der understøtter vækst og levedygtighed af forskellige celletyper og er beregnet til produktion af celleterapi.
CTS N-2 Supplement er et kemisk defineret, serumfrit tilskud, der understøtter vækst og levedygtighed af pluripotente stamceller (PSC'er) under differentiering samt en række PSC-afledte celletyper. Den tilbyder tilsvarende ydeevne som forskningsversionen og indeholder de samme optimerede koncentrationer af insulin, holotransferrin, progesteron, putrescin og selenit. Versionen CTS opfylder højere kvalitetsstandarder, produceres GMP og indeholder regulatorisk dokumentation, hvilket gør den velegnet til produktion af celleterapi.
CTS Kvalitet
Gibco CTS produkterne fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, som overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485 – og ISO 9001 –certificerede.
Ledsaget af dokumentation, der understøtter din regulatoriske indberetning
  • Adgang til vores Drug Master File (DMF) eller Regulatory Support File (RSF)
  • Dokumentation om sporbarhed: Oprindelsescertifikat, analysecertifikat og sikkerhedsdatablad
Overvej at bruge CTS N-2 Supplement med CTS Neurobasal Medium eller andet CTS cellekulturmedie for at støtte din produktion af celleterapi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Xeno-fri
Koncentration 100 X
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR820
Produktlinje CTS
Mængde 5 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Testet for Endotoksin, præstation, sterilitet, mycoplasma
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -20 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.