Få mere at vide
Gibco™ CTS™ B-27™ Tillæg XenoFree (50X)
Artikelnummer. 17855572 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
17855572 10 ml
1 options
Artikelnummer. 17855572 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A5047501
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
CTS B-27 Supplement XenoFree er baseret på den klassiske serumfri B-27 supplement og designet til at hjælpe med at opfylde regulatoriske krav til fremstilling af celleterapi.
CTS B-27 Supplement XenoFree er et cGMP-produceret, serumfrit tilskud designet til at opfylde de regulatoriske krav til produktion af celleterapi. Dette tilskud understøtter vækst, proliferation og differentiering af forskellige celletyper afledt af pluripotente stamceller (PSC'er). Eksempler på anvendelser inkluderer induktion af humane neurale stamceller (hNSC'er), udvidelse og proliferation af hNSC'er, differentiering af hNSC'er og vedligeholdelse af modne differentierede neuroner i kultur.
CTS Kvalitet
Gibco CTS produkterne fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, som overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485 – og ISO 9001 –certificerede.
Ledsaget af dokumentation, der understøtter din regulatoriske indberetning
  • Adgang til vores Drug Master File (DMF) eller Regulatory Support File (RSF)
  • Sporbarhedsdokumentation—Oprindelsescertifikat, Analysecertifikat og sikkerhedsdatablad
Reduceret risiko fra animalske materialer og menneskeskabte komponenter
CTS B-27 Tilskuddet XenoFree er formuleret med menneskeskabte komponenter og AOF rekombinante komponenter. For at hjælpe med at reducere risikoen for virusrensning er brugen af humanafledte komponenter blevet minimeret, og humane komponenter er begrænset til materialer, der opfylder regulatoriske standarder for donorkvalifikation, viral testning og viral inaktivering.
CTS B-27 Tilskuddet XenoFree blev specifikt designet til brug i stamcelleforskning og celleterapi ved at foretage målrettede ændringer af det klassiske serumfrie B-27 tilskud. CTS B-27 Tilskuddet XenoFree understøtter robust vækst, udvidelse og differentiering af stamceller, hvilket gør det til et værdifuldt supplement til enhver celleterapiprotokol, hvor cGMP-standarder er nødvendige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -5 °C til -20 °C og beskyttes mod lys.
Klassifikation Serumfri, Xeno-fri
Koncentration 50X
Kultur Type Celler afledt af pluripotente stamceller (PSC'er)
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.