Beskrivelse
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V SFM er et defineret, serumfrit medium, der er specielt designet til proliferation og/eller manipulation af T-celler, dendritiske celler og andre immunceller, som fremstilles i overensstemmelse med gældende Good Manufacturing Practice (cGMP)-standarder.
CTS AIM V SFM indeholder L-glutamin, 50 μg/ml streptomycinsulfat og 10 μg/ml gentamicin sulfat.
CTS Kvalitet
Gibco CTS produkterne fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, som overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485-certificerede. Gibco CTS Produkterne følger USP 'supplerende materialer til celle-, gen- og vævs-engineered produkter' inden for de ansvarsområder, der gælder for en leverandør. *
Ledsaget af dokumentation, der understøtter din regulatoriske indberetning
Specifikke erklæringer om tiltænkt brug, fuld dokumentationssporbarhed og nem adgang til vores Drug Master File (DMF) er tilgængelige.
*Andre aspekter af USP vil være slutbrugerens ansvar for at vurdere. Thermo Fisher Scientific kan ikke opfylde USP med hensyn til anvendelse og terapispecifikke aspekter (f.eks. residual vurdering og fjernelse af det supplerende materiale).
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Monocytter, Dendritiske celler, T-celler, Hybridomer, PBMC'er, Fibroblaster, Makrofager, Myelomceller, Lymfocytter |
| Klassifikation | Animalsk oprindelse |
| Form | Væske |
| Produkttype | Cellekulturmedium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Til brug med (applikation) | Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820 |
| Mængde | 10 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.