Få mere at vide
Gibco™ CTS™ AIM V™ SFM
Artikelnummer. 11534536 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11534536 1 l 1000ml
12083609 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11534536 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 0870112DK
 Begrænset vare
På lager
CTS AIM V SFM er et defineret, serumfrit medium (SFM) til proliferation og/eller manipulation af T-celler, dendritiske celler og andre immunceller, fremstillet i overensstemmelse med cGMP.
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V SFM er et defineret, serumfrit medium, der er specielt designet til proliferation og/eller manipulation af T-celler, dendritiske celler og andre immunceller, som fremstilles i overensstemmelse med gældende Good Manufacturing Practice (cGMP)-standarder.
CTS AIM V SFM indeholder L-glutamin, 50 μg/ml streptomycinsulfat og 10 μg/ml gentamicin sulfat.
CTS Kvalitet
Gibco CTS produkterne fremstilles på et sted, der anvender metoder og kontroller, som overholder cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820. Vores FDA-registrerede produktionssteder er ISO 13485-certificerede. Gibco CTS Produkterne følger USP 'supplerende materialer til celle-, gen- og vævs-engineered produkter' inden for de ansvarsområder, der gælder for en leverandør. *
Ledsaget af dokumentation, der understøtter din regulatoriske indberetning
Specifikke erklæringer om tiltænkt brug, fuld dokumentationssporbarhed og nem adgang til vores Drug Master File (DMF) er tilgængelige.
*Andre aspekter af USP vil være slutbrugerens ansvar for at vurdere. Thermo Fisher Scientific kan ikke opfylde USP med hensyn til anvendelse og terapispecifikke aspekter (f.eks. residual vurdering og fjernelse af det supplerende materiale).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Monocytter, Dendritiske celler, T-celler, Hybridomer, PBMC'er, Fibroblaster, Makrofager, Myelomceller, Lymfocytter
Klassifikation Animalsk oprindelse
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Celle- og genterapiforskning, udvikling og fremstilling
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret, 21 CFR 820
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Flaske
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8°C og beskyttes mod lys.
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. FORSIGTIG: Ikke beregnet til direkte administration i mennesker eller dyr.