Få mere at vide
CTPB, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485208
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485208 10 mg 10mg
16437937 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485208 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY124960
MedChemExpress CTPB is a good activator of p300 histone acetyl transferase (HAT) enzyme.
CTPB is a good activator of p300 histone acetyl transferase (HAT) enzyme.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CTPB
CAS 586976-24-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H43ClF3NO2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (112.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)C2=C(CCCCCCCCCCCCCCC)C=CC=C2OCC
Molekylvægt (g/mol) 554.13
Formel vægt 554.13
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death