Beskrivelse
- Kort filtreringstid - under 20 minutter, selv for 6 prøver
- Pumpe for at fremskynde filtreringsprocessen og vask
- Fjern tilstopning af digler med luftpumpe for at forbedre filtreringskvaliteten
- Elektronisk indstilling af modtryk
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Filtreringsenhed |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Endelig filtrerings- og vaskefase defineret i den enzymatiske metode til kostfiberekstraktion. |
| Mængde | 1 stk. |
| Højde (metrisk) | 420 mm |
| Bredde (metrisk) | 750 mm |
| Vægt (metrisk) | 28 kg |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |