Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Krystalviolet, ACS-reagens
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crystal violet |
| CAS | 548-62-9, 90-94-8 |
| Smeltepunkt | 173 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C25H30ClN3 |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15,443 |
| Synonym | crystal violet, gentian violet, basic violet 3, methylrosaniline chloride, aniline violet, hexamethyl violet, gentiaverm, hexamethylpararosaniline chloride, pyoktanin, adergon |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 16 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i kloroform, 1g/10 ml alkohol, 1g/15 ml glycerin, praktisk talt uopløselig i ether |
| InChI nøgle | ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Crystal Violet
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic Violet 3