Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Krystalviolet, ACS-reagens
Artikelnummer. 11976931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11976931 50 g Glasflaske 50g
11986931 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11976931 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 447570500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 DKK
    448.65 DKK / 50g
    Spare 86.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crystal Violet
CAS 548-62-9, 90-94-8
Smeltepunkt 173 °C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C25H30ClN3
Mængde 50 g
Merck Index 15,443
Synonym crystal violet, gentian violet, basic violet 3, methylrosaniline chloride, aniline violet, hexamethyl violet, gentiaverm, hexamethylpararosaniline chloride, pyoktanin, adergon
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 16 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i kloroform, 1g/10 ml alkohol, 1g/15 ml glycerin, praktisk talt uopløselig i ether
InChI nøgle ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC navn [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimethylazanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 407.99
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formel vægt 407.99
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Crystal Violet
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic Violet 3