Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Krystalviolet Artikelnummer.: 11435027
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Krystalviolet
Artikelnummer. p-7026117
25 g, 25g
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11435027
Brand: Thermo Scientific Chemicals B21932.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Krystalviolet bruges som syre-base-indikator, alkoholdenatureringsmiddel, biologisk farvestof, tekstilfarve og indikator for kobbersalte. Det er en komponent i gramfarvning i mikroorganismer og cellelinjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Krystalviolet bruges som syre-base-indikator, alkoholdenatureringsmiddel, biologisk farvestof, tekstilfarve og indikator for kobbersalte. Det er en komponent i gramfarvning i mikroorganismer og cellelinjer.
Opløselighed
Blandbar med vand og chloroform. Delvist blandbar med alkohol og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, oxidationsmidler, alkalimetaller, stærke oxidationsmidler, ammoniak, syrechlorider, syreanhydrider, reduktionsmidler og peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 548-62-9
Molekylær formel C25H30ClN3
Molekylvægt (g/mol) 407.986
MDL nummer MFCD00011750
InChI nøgle ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 3; C.I. 42555
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
IUPAC navn [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimethylazanium;chlorid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crystal Violet
Smeltepunkt ∼215°C (decomposition)
FN nummer UN3077
Beilstein 4077708
Merck Index 14,4395
Opløselighedsinformation Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol.
Formel vægt 407.99
Mængde 25 g
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10254312 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerB21932.14,B21932.36,B21932.22
Partinummer10250274 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/04/2024 ArtikelnummerB21932.14,B21932.36,B21932.22
Partinummer10250370 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/04/2024 ArtikelnummerB21932.14,B21932.36,B21932.22
Partinummer10247072 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/06/2023 ArtikelnummerB21932,B21932.14,B21932.36,B21932.22
Partinummer10242917 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/08/2022 ArtikelnummerB21932.14,B21932.36,B21932.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Crystal Violet
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: C.I. Basic violet 1
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Krystalviolet >