Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Krystalviolet, certificeret
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crystal Violet |
| CAS | 548-62-9, 90-94-8 |
| Absorptionsforhold | 0,98 til 1,2 (P-15/P+15) |
| Farvestofindhold | 88% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Molekylær formel | C25H30ClN3 |
| MDL nummer | MFCD00011750 |
| Beilstein | 13, 756 |
| Merck Index | 15, 4430 |
| Synonym | Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Crystal Violet
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone