Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL slange med 2-stop konfiguration
Passer tæt til glas og metal, bøjer til små radiuskurver, er giftfri og gennemsigtig. Tygon™ S3™ E-LFL-slange med 2-stop-konfiguration har lang levetid og ældes eller oxideres ikke.
Brand:  Saint Gobain Life Sciences 070602-06-ND
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15131723
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Længste flex-levetid af nogen klar Tygon™ rør— reducerer nedetid på grund af pumpesvigt.
  • Kan autoklaveres— velegnet til applikationer med høj renhed.
  • Ekstremt lav partikelspallation— pålidelig til anvendelser med følsomme væsker.
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
USP klasse VI, ISO 10993, FDA
Autoklaverbar
0.64 mm
0,1 tommer.
15''
0,04 tommer.
Til peristaltisk pumpe
-55 °C
Krystalklar
Fleksibel
Slanger
Orange/Hvid
0,03 tommer.
Tygon S3 E-LFL
2.44 mm
381 mm
0.9 mm
Til brug i peristaltiske pumpeapplikationer
12 Pk.
56 (Shore A)
74 °C
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL slange med 2-stop konfiguration > Tygon™ S3™ E-LFL rør; Indvendig diameter: 0,64 mm; OD: 2,44 mm; Tykkelse: 0,9 mm